Learn More
Thermo Scientific™ Accessories for Cimarec+™ Stirrer Series
Código de producto. 15443660 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Abrazadera y soporte
Protector transparente para 10x10
Protector transparente para 4x4
Protector transparente para 7x7
Sonda externa PT1000 0-400C
Varilla de soporte
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
15443660 Protector transparente para 7x7 cada uno
15483660 Sonda externa PT1000 0-400C cada uno
15413660 Protector transparente para 4x4 cada uno
15453660 Protector transparente para 10x10 cada uno
15626245 Varilla de soporte cada uno
15636245 Abrazadera y soporte cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15443660 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor CIC0001445
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga un control de agitación preciso para sus protocolos rutinarios.
These accessories are for use with the Cimarec+™ series digital stirrers. Our new Thermo Scientific™ Cimarec+™ series digital stirrers offer precise stirring control for your routine protocols. The Cimarec+ Series are available in three sizes, providing flexibility from microscale chemistries to production operation.
Tecnología avanzada
  • Stir-Trac es una tecnología innovadora que ofrece una mezcla a baja velocidad, un control uniforme de la velocidad y un acoplamiento magnético fuerte
Diseño sólido y flexible
  • Superficies en cerámica o aluminio
  • Pantalla LED de fácil lectura para agitación
  • Diseño de pantalla elevada que protege los componentes electrónicos de derrames
  • Protección contra salpicaduras opcional
  • Tamaño variable para diferentes volúmenes de muestra
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna:
Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pantalla LED
Tipo Protector transparente para 7x7