Learn More
BINDER™ Orificio de acceso con enchufe de silicona
BINDER™ Access Port with silicone plug is an option for use with Constant Climate Chambers KBF-S and KBF-S ECO
Marca: BINDER™ 8012-2074
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Orificio de acceso
- Con tapón de silicona
- Para su uso con cámaras climáticas constantes KBF-S y KBF-S ECO
Especificaciones
Orificio de acceso con enchufe de silicona: 50 mm, parte superior | |
Acero | |
Posición superior | |
2 in. |
Cámaras BINDER series KBF-S y KBF-S ECO | |
Puerto de acceso | |
Enchufe de silicona | |
50 mm |
Título del producto
BINDER™ Orificio de acceso con enchufe de silicona > Diámetro: 50 mm; posición: superior
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido