Learn More
ACADM Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
359.00€ - 515.00€
Especificaciones
Antígeno | ACADM |
---|---|
Dilución | Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 |
Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18411551
|
Novus Biologicals
NBP1-89292-25ul |
25 μL |
359.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18473751
|
Novus Biologicals
NBP1-89292 |
0.1 mL |
515.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
ACADM Polyclonal antibody specifically detects ACADM in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
ACADM | |
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Lipid and Metabolism | |
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
34 | |
IgG | |
Immunogen affinity purified |
Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
Polyclonal | |
Purified | |
RUO | |
Human | |
ACAD1, acyl-CoA dehydrogenase, C-4 to C-12 straight chain, acyl-Coenzyme A dehydrogenase, C-4 to C-12 straight chain, EC 1.3.99, EC 1.3.99.3, FLJ18227, FLJ99884, MCADFLJ93013, MCADH, medium-chain specific acyl-CoA dehydrogenase, mitochondrial | |
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: AWELGLMNTHIPENCGGLGLGTFDACLISEELAYGCTGVQTAIEGNSLGQMPIIIAGNDQQKKKYLGRMTEEPLMCAYCVTEPGAGSDVAGIKTKAEKKGDEYIINGQKMWITNGGKANWYFLLARSDPDPKA | |
Primary | |
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
ACADM Antibody, Novus Biologicals™