Learn More
Testo™ Termómetro Testo 926 TE de tipo T
Medidor de temperatura digital ideal para comprobar la temperatura central de los alimentos en cocinas comerciales, cáterin y otros entornos industriales. El medidor de temperatura Testo™ 926 TE de tipo T es rápido, fiable y discreto.
Marca: Testo™ 0560 9261
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Conectividad para un sensor con cable/inalámbrico
- Amplia gama de sensores opcionales que se adaptan a sus necesidades individuales
- Umbrales definidos por el usuario / alarmas sonoras cuando se supera el umbral
- Certificado según HACCP e ISO 13485 / ideal para su uso con la comida
Especificaciones
182 x 64 x 40 mm | |
-50°C | |
64 mm |
0,1 °C (de−50 a 199,9 °C) | |
±0,3 °C (de −20 a 70 °C) |
TST075 Testo 926 1
Tamaño : 316.3 kB
Título del producto
Testo™ Termómetro Testo 926 TE de tipo T > Escala de temperatura: De - 50 °C a 400 °C
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido