Learn More
Abnova™ HIV-1/2 Ab ELISA Kit
Especificaciones
Método de detección | Colorimétrico |
---|---|
Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
Tipo de producto | Kit de ELISA |
Estado normativo | RUO |
Tipo de muestra | Plasma, suero |
Descripción
HIV-1/2 antibody ELISA Kit is a sandwich enzyme immunoassay for the detection of HIV-1/2 antibody.Especificaciones
Colorimétrico | |
Kit de ELISA | |
Plasma, suero |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
RUO | |
Guarde el kit a 4 °C. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Abnova™ HIV-1/2 Ab ELISA Kit