Learn More
Abnova™ Colorante fluorescente de faloidina 647-I
Colorante fluorescente 647-I con conjugado de estreptavidina
Marca: Abnova™ U0298.300Reactions
Descripción
El ligero cambio de color rojo en el espectro de absorción hace que el colorante de fluorescencia 647-I sea una combinación óptima con los filtros diseñados de los colorantes de Cy5. Además, su fluorescencia es independiente del pH 3 a 11. Es idóneo para el etiquetado mediante faloidina y para la obtención de imágenes de fluorescencia y otros análisis bioquímicos basados en fluorescencia.
- Equivalente espectral: Alexa Fluor 647, Cy5, DyLight 650
- Coeficiente de extinción molar: ≥ 2.40.000 M-1cm-1
- Excitación (máx.): 649 nm
- Emisión (máx.): 664 nm
- Solubilidad: Dimetilsulfóxido (DMSO)
- Tampón de almacenamiento: Dimetilsulfóxido (DMSO)
Aplicación: Conjugado, citometría de flujo
Almacenamiento recomendado: Almacenar en un entorno desecado a 20 °C y proteger de la luz.
Especificaciones
Colorante fluorescente 647-I con conjugado de faloidina. El ligero cambio de color rojo en el espectro de absorción hace que el colorante de fluorescencia 647-I sea una combinación óptima con los filtros diseñados de los colorantes de Cy5. Además, su fluorescencia es independiente del pH desde el pH 3 hasta el 11. | |
300 reacciones | |
300 reacciones | |
Dimetilsulfóxido (DMSO) | |
Colorante fluorescente de faloidina 647-I | |
649 |
Conjugado, citometría de flujo | |
Colorante fluorescente de faloidina 647-I | |
Alexa Fluor 647, Cy5, DyLight 650 | |
Almacenar el kit en un entorno desecado a -20 °C y proteger de la luz. | |
664 |
Seguridad y manipulación
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
- P103-Leer la etiqueta antes del uso.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Para uso exclusivo en investigación (RUO).