Learn More
Abnova™ Sonda FISH de división ABL1
Sondas FISH etiquetadas para la identificación de la división de genes usando la técnica de hibridación fluorescente in situ.
1515.00€ - 2495.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a 4 °C en la oscuridad. |
---|---|
Descripción | Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH |
Formato | Tube |
Para utilizar con (aplicación) | FISH-Ce |
ID de gen (Entrez) | 25 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16003475
|
Abnova™
FS0040.100uL |
100 μl |
1515.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16013475
|
Abnova™
FS0040.200uL |
200 μl |
2495.00€
200 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
Almacenar a 4 °C en la oscuridad. | |
Tube | |
25 | |
Líquido |
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH | |
FISH-Ce | |
Contratinción DAPI (1500 ng/ml) 125 ul para cada 100 ul de sonda FISH |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Abnova™ Sonda FISH de división ABL1