Learn More
Thermo Scientific™ Viales de rosca de vidrio transparente de 9mm
Elimine casi por completo el paso a presión de los septos y mejore el sellado con los viales fabricados con la innovadora tecnología de sistema de cierre de vial avanzado (AVCS).
Marca:  Thermo Scientific™ C5000-1
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 14839810
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio transparente
12 mm
12 mm
2,0 mL
<170 μL
SureStop
Tapón roscado
100/Pk.
9 mm
1,5 mL
9 mm
Transparente
Vidrio
None
Fondo plano
2 mL
32 mm
Vial SureStop de 9 mm (AVCS)
No
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Viales de rosca de vidrio transparente de 9mm > Vidrio transparente
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.