Learn More
Greiner Bio-One Placas de tiras de fondo plano de poliestireno de 96 pocillos, 1 x 8 tiras
Se trata específicamente para aumentar la unión de proteínas. Las 96 placas de tiras de fondo plano Greiner Bio-One Well Polyestireno, 1 x 8 tiras son adecuadas para mediciones ópticas.
Marca: Greiner Bio-One 762077
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
- Apirógenas
- Haz de luz no desviado por perfil de pozo
- Fondo plano
- Poliestireno
Especificaciones
Placa de tiras | |
Poliestireno | |
De 20 a 350 μl | |
FLUOTRAC 600 | |
Plano | |
Mediciones de fluorescencia | |
5 | |
Blanca | |
Negro |
8 x 12 | |
96 | |
No estéril | |
388 μl | |
Sí | |
100 | |
Sí | |
-20°C a +60°C |
Título del producto
Greiner Bio-One Placas de tiras de fondo plano de poliestireno de 96 pocillos, 1 x 8 tiras > 600 Revestimiento FLUOTRAC, alta fijación, tiras negras; medición: Para fluorescencia
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido