Learn More
Eppendorf™ 96-Well Flat Bottom PCR Microplates
For quantitative protein analysis
256.00€ - 690.00€
Especificaciones
Los recipientes | Sí |
---|---|
Formato | Estándar |
Método de detección | Análisis cuantitativo de proteínas |
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15204526
|
Eppendorf™
0030601700 |
Blanco, Negro |
356.00€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10713224
|
Eppendorf™
0030601106 |
Blanco, Fondo transparente |
256.00€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15294516
|
Eppendorf™
0030601475 |
Gris |
356.00€
paquete de 80 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10298393
|
Eppendorf™
0030605101 |
Blanco, Fondo transparente |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Spezifikation
Sí | |
Análisis cuantitativo de proteínas | |
Polipropileno | |
Sí | |
121 °C |
Estándar | |
8 x 12 | |
96 | |
Para técnicas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) |