Learn More
Eppendorf™ Microplacas PCR de fondo plano de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15204526 Tienda Eppendorf Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco, Fondo transparente
Blanco, Negro
Gris
Cantidad:
240/paquete
80/paq.
80/paquete
Tamaño de la unidad:
paquete de 240
paquete de 80
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Cantidad unitSize
15204526 Blanco, Negro 80/paq. paquete de 80
10713224 Blanco, Fondo transparente 80/paquete paquete de 80
10298393 Blanco, Fondo transparente 240/paquete paquete de 240
15294516 Gris 80/paq. paquete de 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15204526 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 0030601700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Análisis cuantitativo de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Los recipientes Sí
Formato Estándar
Método de detección Análisis cuantitativo de proteínas
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 5 bolsas x 16 placas
Color Blanco, Negro
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Sin ADNasa Sí
Para utilizar con (aplicación) Para técnicas de PCR
Máx. estabilidad térmica 121 °C
Cantidad 80/paq.