Learn More
Eppendorf™ 96-Well Flat Bottom PCR Microplates
For quantitative protein analysis
Marca: Eppendorf™ 0030605101
Detalles adicionales : Peso : 9.27000kg
Especificaciones
Sí | |
Análisis cuantitativo de proteínas | |
Blanco, Fondo transparente | |
Polipropileno | |
V | |
Para técnicas de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) | |
240/paquete |
Estándar | |
8 x 12 | |
Microplaca de 96 pocillos de PCR | |
96 | |
Sí | |
121 °C |