Learn More
Fisherbrand™ Placa de 96 pocillos de polipropileno con 96 insertos de vidrio y alfombrilla de PTFE/silicona
Para aplicaciones complejas de UHPLC, LC y GC.
117.06€ - 138.72€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
Material | Vidrio |
N.° de pocillos | 96 |
Volumen total del pocillo (métrico) | 1000 μl |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12636565
|
Fisherbrand™
|
47,3 mm de altura, 1000 µl de volumen, fondo estrecho |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
12646565
|
Fisherbrand™
|
47,3 mm de altura, 1000 µl de volumen, fondo estrechado |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- 96Wells
- Silicona/PTFE
- Transparente
- Vidrio
- Estrecho
- 1000 μl
- Las placas cumplen los estándares ANSI y SBS
- Diferentes opciones de sellado
- Válido para cromatografía
- Sin filtrador debido a material de alta calidad
Especificaciones
Estándar | |
Vidrio | |
1000 μl | |
47,3 mm |
8 x 12 | |
96 | |
Estrecho |