Learn More
Fisherbrand™ 96 PP Well Plate with 96 Glass Insert and Silicone/PTFE mat
For complex UHPLC, LC and GC applications.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12646565
  • 135.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
03-07-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • 96Wells
  • Silicone/PTFE
  • Clear
  • Glass
  • Constricted
  • 1000μL
  • Plates meet ANSI and SBS standards
  • Different sealing options
  • Chromatography tested
  • No leeching due to high-end material
Especificaciones
Especificaciones
Glass
Constricted
Standard
8 x 12
47.3 mm
With 1mL insert
96