Learn More
Fisherbrand™ Placa de 96 pocillos de polipropileno con 96 insertos de vidrio y alfombrilla de PTFE/silicona
Para aplicaciones complejas de UHPLC, LC y GC.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 1.10000kg
Descripción
- 96Wells
- Silicona/PTFE
- Transparente
- Vidrio
- Estrecho
- 1000 μl
- Las placas cumplen los estándares ANSI y SBS
- Diferentes opciones de sellado
- Válido para cromatografía
- Sin filtrador debido a material de alta calidad
Especificaciones
Estándar | |
Vidrio | |
1000 μl | |
47,3 mm |
8 x 12 | |
96 | |
Estrecho |