Learn More
uvex Suela 95798 para Uvex 1 Sport - Anchura 11
Suela climática cómoda con propiedades antiestáticas para Uvex 1 Sport
Marca: uvex 9579846
17.63 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Absorción de impactos de los pies de superficie completa
- Material altamente transpirable y absorbente de humedad
- Las zonas de absorción de impactos facilitan el movimiento natural de los pies
- Compatibilidad con la piel y estructura superficial agradable
- Soporta el arco de los pies
- N.º de artículo 9579.8
- Tamaños: Desde 35 hasta 52
Especificaciones
Negro | |
Microvelour | |
No | |
Anchura estándar | |
No |
Uvex 1 Sport | |
46 | |
Unisex | |
Sí | |
Insoles |
Título del producto
uvex Suela 95798 para Uvex 1 Sport - Anchura 11 > Uvex 1 Sport, suela 95798, anchura: 11, tamaño: 46
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido