Learn More
Uvex 95286 High Tune-Up Insole For Uvex 1 Sport - Width 11
Tune-Up antistatic insole for reducing fatigue and supporting arch
Especificaciones
Color | Negro, Naranja |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Uvex 1 Sport |
Material | Microvelour |
Desechables | No |
Sexo | Unisex |
Descripción
Uvex Tune-Up Comfortable High Insole 95286
- Antistatic insole concept for use in safety footwear
- Designed to reduce fatigue by increasing wearer comfort and enhancing ergonomics by optimum support of arch of feet
- Good cushioning
- Relief of pressure marks
- Non-irritating, comfortable surface structure
- Breathable and absorbs moisture
- Antibacterial
- Antistatic
- Useable for ESD-footwear
- Uvex 1 Sport
- Article No. 95286
- Standard EN ISO 20345:2011
- Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Negro, Naranja | |
Microvelour | |
Unisex | |
Sí |
Uvex 1 Sport | |
No | |
Anchura estándar | |
No |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Uvex 95286 High Tune-Up Insole For Uvex 1 Sport - Width 11