Learn More
Uvex 95285 Medium Tune-Up Insole For Uvex 1 Sport - Width 11
Tune-Up antistatic insole for reducing fatigue and supporting arch
Especificaciones
Color | Negra, Blanca |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Uvex 1 Sport |
Material | Microvelour |
Desechables | No |
Sexo | Unisex |
Descripción
Uvex Tune-Up Comfortable Medium Insole 95285
- Antistatic insole concept for use in safety footwear
- Designed to reduce fatigue by increasing wearer comfort and enhancing ergonomics by optimum support of arch of feet
- Good cushioning
- Relief of pressure marks
- Non-irritating, comfortable surface structure
- Breathable and absorbs moisture
- Antibacterial
- Antistatic
- Useable for ESD-footwear
- Uvex 1 Sport
- Article No. 95285
- Standard EN ISO 20345:2011
- Sizes: 35 to 52
Especificaciones
Negra, Blanca | |
Microvelour | |
Unisex | |
Sí |
Uvex 1 Sport | |
No | |
Anchura estándar | |
No |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Uvex 95285 Medium Tune-Up Insole For Uvex 1 Sport - Width 11