Learn More
Uvex Plantilla Business 95157 - Anchura 10
Plantilla climática cómoda con propiedades antiestáticas para Uvex 1 Business
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Uvex 1 Business |
Material | Microvelour |
Desechables | No |
Sexo | Unisex |
Descripción
- Full-surface foot shock absorption
- Highly breathable and moisture-absorbent material
- Shock absorption zones support natural foot movement
- Skin compatibility and pleasant surface structure
- Supports foot arch
- Article No. 9515.7
- Sizes: 39 to 52
Especificaciones
Negro | |
Microvelour | |
Unisex | |
Sí |
Uvex 1 Business | |
No | |
Estrecho | |
No |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Uvex Plantilla Business 95157 - Anchura 10