Learn More
Buerkle™ Escuadra de fijación de 90° con rosca interior y exterior
Fabricados con polipropileno.
Marca: Buerkle™ 8516-0034
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Estructura de polipropileno
- Esterilizables en autoclave hasta 121 °C
- Adecuados para su uso con productos alimenticios
- Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
Productos alimenticios de la UE | |
Polipropileno | |
19 mm |
Esterilizables en autoclave | |
3/4 pulg | |
Rosca interior y exterior con curvado de 90° |
Título del producto
Buerkle™ Escuadra de fijación de 90° con rosca interior y exterior > Ancho, 19 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido