Learn More
Knick Elektronische™ Sonda de temperatura Pt1000 modelo 765
Para su uso con el sensor de pH SE 103 N. Sonda de temperatura Pt1000, con 2 conectores de tipo banana
Marca:  Knick Elektronische™ ZU6956
150.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 10298310
  • 230.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Descripción
  • Para su uso con el sensor de pH SE 103 N.
  • Sonda de temperatura Pt1000, con 2 conectores de tipo banana
Especificaciones
Especificaciones
modelo 765
Sonda de temperatura
De -10 °C a +100 °C
Documentos
Product Information
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Knick Elektronische™ Sonda de temperatura Pt1000 modelo 765 > Escala de temperatura: De – 10C a 100 °C