Learn More
5X Kinase Buffer A
Tampón de quinasa 5X A
Marca: Invitrogen PV3189
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El tampón de quinasa 5X A es un tampón de ensayo de quinasa general concentrado que puede utilizarse con una gran variedad de tecnologías de ensayo, como los ensayos LanthaScreen™, Adapta™ y Z’-LYTE™.Listo para su uso y validado con ensayos LanthaScreen™, Adapta™ y Z’LYTE™
Fácil detección de quinasa utilizando una plataforma de Invitrogen™
Para más información sobre los ensayos de quinasa que se pueden utilizar con nuestro tampón de quinasa 5X A, consulte los siguientes enlaces:
Ensayo de unión Eu LanthaScreen™
Ensayo de actividad LanthaScreen™
Ensayo universal de quinasa Adapta™
Kits de ensayo de quinasa Z´-LYTE™
Ahorre espacio en el congelador
El tampón de quinasa 5X se puede almacenar a temperatura ambiente, ahorrando tiempo y un valioso espacio en el congelador.
Solo para uso en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
5X | |
El tampón de quinasa A 5X se puede enviar congelado o a temperatura ambiente. Debe almacenarse a temperatura ambiente (20-30° ºC). | |
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo o seco | |
4 ml | |
Líquido |
Pharma y Biopharma; análisis y ensayos de proteínas | |
Actividad bioquímica/cinética, Actividad bioquímica del terbio fosfórico, Actividad bioquímica del europio fosfórico | |
ABL1 G250E, CSF1R, CSK, EPHA5, KIT, PDGFRA T674I, PDGFRA V561D, PTK6, RET Y791F, SYK, TYRO3, ZAP70, MAP4K5, MST4, PRKCQ, PRKX, ROCK2, IKBKE, PAK4, EIF2AK1, MAP3K2, LRRK2 D1994A, GRK7, GSK3A, GSK3B, SNF1LK2, ACVR2A, BMPR1A, MAP2K1 S218D S222D, RAF1 (cRAF) Y340D Y341D, FGFR1, FGFR2, PRKCD, MAPK13, MAPK8, MAP3K10, MAP3K9, JAK1, JAK2 JH1 JH2, AMPK (A2/B1/G1), CAMK1, CAMK2B, CHEK1, MAPKAPK2, PASK, PIM2, PRKCN, PRKD2, PRKG2, RPS6KA5, MELK, STK33, BLK, EGFR, EPHB2, FGFR4, IGF1R, LYNA, MATK, MERTK, NTRK3, RET V804L, ROS1, TEK, TTK, NEK2, PRKCG, SGK, CHUK, IKBKB, TAOK3, JAK2 JH1 JH2 V617F, TYK2, DNAPK, IRAK1, ACVR1B, MAPKAPK5, MYLK2, SRPK2, STK4, WNK2, FLT1, MUSK, SRCN1, TEC, CAMK2D, MAP3K7/MAP3K7IP1, LRRK2 R1441C, CSNK1G1, DAPK2, DYRK1A, DYRK3, HIPK3, MAP2K1, MAP2K6, PIK3CG, RPS6KA6, DDR1, RIPK2, ABL1 E255K, BMX, EPHA4, FYN, PTK2, PTK2B, RET, MAP4K2, MINK1, SGK2, GRK6, MAPK9, JAK3, LRRK2, AMPK (A1/B1/G1), AURKA, CAMK1D, CAMK4, CHEK2, MAPKAPK3, PIM1, PKN1, PRKD1, PRKG1, RPS6KA4, STK22D, CSNK1G2, NUAK1, ABL1 T315I, EPHA3, EPHB4, FLT3, FLT4, INSR, LCK, YES1, EGFR L858R, ERBB4, KDR, MET, TNK2, PRKCA, PRKCI, CAMK2A, PAK1, RPS6KA3, MAPK14, EIF2AK3, MAP3K3, WNK3, ABL1, ABL2, AXL, FGFR3, FGFR3 K650E, FGR, HCK, KIT V654A, AURKB, TAOK2, MAP3K11, CAMKK1, CDC42BPA, CDK1, CDK5, CDK8, CDK9/Ciclina K, MAP2K3, TGFBR1, NLK, MAPK10, CSNK1G3, DMPK, DYRK1B, ACVR1, TGFBR2, EPHA1, EPHA8, EPHB3, INSRR, LYNB, MST1R, NTRK1, PDGFRA D842V, SRMS, MAP4K4, AKT2, LRRK2 G2019S, CAMKK2, CDC42BPB, CDK2, CDK7, CDK9/Ciclina T1, CSNK1E, EGFR L861Q, EPHA2, FER, LTK, PDGFRA, PDGFRB, MARK4, RPS6KB1, EGFR T790M, EPHA7, EPHB1, MET M1250T, DYRK4, PHKG1, PRKCZ, ROCK1, RPS6KA1, TBK1, MAPK1, MAPK11, BRAF V599E, JAK2, MARK1, PHKG2, MLCK, PAK6, SLK, LIMK1, MKNK2, MYLK, FRK, ITK, PRKCB1, STK24, AKT3, BRAF, LRRK2 I2020T, BRSK1, CLK2, PDK1, MAP2K2, PIK3CA/PIK3R1, PIK3CD/PIK3R1, ACVR2B, MAP3K14, MAP2K6 S207E T211E, FLT3 D835Y, SRC, GRK5, GRK4, STK3, ABL1 Y253F, BTK, DDR2, FES, KIT T670I, TXK, PRKCB2, RPS6KA2, SGKL, STK25, AKT1, PAK7, PRKACA, MAPK12, MAPK3, MAP3K8, CLK1, CLK4, MARK2, STK17A, ERBB2, NTRK2, PRKCE, PRKCH, EIF2AK2, MAP3K5, IRAK4, EGFR T790M L858R, LIMK2, STK16 | |
Tampón de quinasa A |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3028855C | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PV3189 |
2545572H | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PV3189 |
3028855B | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PV3189 |
3028855F | Certificado de análisis | 21/02/2025 | PV3189 |
2545572D | Certificado de análisis | 23/05/2023 | PV3189 |
Título del producto
5X Kinase Buffer A > 4mL