Learn More
Perchlorate Standard: ClO4- @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Descripción
Perchlorate Standard: ClO4- @ 10000 μg/mL in H2O
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Perchlorate |
CAS | 14797-73-0 |
Métodos | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
Nombres de analitos o componentes | Perchlorate |
Fórmula molecular | (Cl O4)- |
Sinónimo | ClO4− |
Nombre IUPAC | Perchlorate |
Solvent or Matrix | Water |
Peso molecular (g/mol) | 99.45 |
Cantidad | 500 mL |
Mostrar más |
Título del producto
Perchlorate Standard: ClO4- @ 10000 μg/mL in H2O, VHG™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido