Learn More
Estándar de turbidez sin relación de 50 NTU, Reagecon
BIOPHARMA
Suspensión de microesferas de polímero extremadamente precisas (±1 %) con estabilidad de vida útil garantizada incluso después de abrir el frasco.
Marca:  Reagecon CRS-50-100
Código de producto. 11798505
  • 113.00€ / 100 ml
Descripción
  • Estándar de referencia de turbidez, material de referencia de turbidez.
  • Diseñado y formulado para superar los problemas de seguridad, precisión y estabilidad adversos experimentados con otros estándares de turbidez, principalmente estándares basados en formacina.
  • contenedores
  • Trazable al NIST
  • No tóxico, no cancerígeno
  • Muy preciso
  • Estable
  • Aprobado por la EPA
Especificaciones
Especificaciones
Instrumentos en modo non ratio
± 1 % NTU
100 ml
Frasco de HDPE
50 NTU ± 1 %
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Estándar de turbidez sin relación de 50 NTU, Reagecon > 100 ml