Learn More
Bromuro de 5-pirimidinilzinc, 0,5 M en THF, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15465315
Bromuro de 5-pirimidinilzinc, 0,5 M en THF, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific™
Código de producto. 15465315
50 mL, Frascos ChemSeal™
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frascos ChemSeal™
Código de producto. 15465315
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58089.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte seco. Almacenar lejos del aire. Incompatible con agentes oxidantes y cloruros ácidos. Proteger de la humedad y del agua. No mezclar con ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Pyrimidinylzinc bromide
CAS 1227941-02-7
Color Negro a amarillo
Envase Frascos ChemSeal™
Fórmula molecular C4H3BrN2Zn
Número MDL MFCD11915900
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Sinónimo 5-pyrimidylzinc bromide, 5-pyrimidinylzinc bromide, 0.5m in thf, pyrimidin-5-ylzinc bromide, 0.50 m in thf, 5-pyrimidylzinc bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 5-pyrimidylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran, 5-pyrimidinylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Información de solubilidad Reacts with water.
Clave InChI QWKPLWAOLNGTMA-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=[C-]C=NC=N1.[Zn+]Br
Nombre IUPAC bromozinc(1+); 5H-pirimidin-5-ida
Peso molecular (g/mol) 224.366
PubChem CID 49761916
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.37
Forma física Líquido
Título del producto
Bromuro de 5-pirimidinilzinc, 0,5 M en THF, envasado bajo argón en frascos ChemSeal™ resellables, Thermo Scientific™ >