Learn More
Ácido 5-nitrosalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
30.60€ - 194.00€
CAS | 96-97-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H5NO5 |
Peso molecular (g/mol) | 183.119 |
Número MDL | MFCD00007338 |
Clave InChI | PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 5-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid, anilotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-nitro, 5-nitro-2-hydroxybenzoic acid, unii-82l9g7fyz3, 2-hydroxy-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-salicylic acid, salicylic acid, 5-nitro, 5-nitro salicylic acid |
PubChem CID | 7318 |
ChEBI | CHEBI:61281 |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11469913
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13010.06 |
5 g |
30.60€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11479913
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13010.14 |
25 g |
62.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11354649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13010.22 |
100 g |
194.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
5-Nitrosalicylic acid is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an important organic, pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl ácido 5-nitrosalicílico es una importante materia prima e intermediario utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se utiliza como un importante intermediario orgánico y farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua 1 g/1475 ml .
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de bases fuertes.
96-97-9 | |
183.119 | |
PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N | |
7318 | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)O |
C7H5NO5 | |
MFCD00007338 | |
5-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid, anilotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-nitro, 5-nitro-2-hydroxybenzoic acid, unii-82l9g7fyz3, 2-hydroxy-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-salicylic acid, salicylic acid, 5-nitro, 5-nitro salicylic acid | |
CHEBI:61281 |
Especificaciones
5-Nitrosalicylic acid | |
228°C to 236°C | |
C7H5NO5 | |
2213719 | |
5-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid, anilotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-nitro, 5-nitro-2-hydroxybenzoic acid, unii-82l9g7fyz3, 2-hydroxy-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-salicylic acid, salicylic acid, 5-nitro, 5-nitro salicylic acid | |
PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N | |
183.119 | |
CHEBI:61281 | |
98% |
96-97-9 | |
1.65 | |
MFCD00007338 | |
14,6632 | |
Soluble in water 1g/1475ml . | |
C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)O | |
7318 | |
183.12 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 202-548-8
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
RUO – Research Use Only