Learn More
Ácido 5-nitrosalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11469913
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11469913 5 g 5 g
11479913 25 g 25 g
11354649 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11469913 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13010.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 96-97-9 | C7H5NO5 | 183.119 g/mol
5-Nitrosalicylic acid is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an important organic, pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-nitrosalicílico es una importante materia prima e intermediario utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se utiliza como un importante intermediario orgánico y farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua 1 g/1475 ml .
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-97-9
Fórmula molecular C7H5NO5
Peso molecular (g/mol) 183.119
Número MDL MFCD00007338
Clave InChI PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid, anilotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-nitro, 5-nitro-2-hydroxybenzoic acid, unii-82l9g7fyz3, 2-hydroxy-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-salicylic acid, salicylic acid, 5-nitro, 5-nitro salicylic acid
PubChem CID 7318
ChEBI CHEBI:61281
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitrosalicylic acid
Punto de fusión 228°C to 236°C
Densidad 1.65
Cantidad 5 g
Beilstein 2213719
Índice Merck 14,6632
Información de solubilidad Soluble in water 1g/1475ml .
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.12
Porcentaje de pureza 98%