Learn More
Ácido 5-nitrosalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11354649
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11354649 100 g 100 g
11469913 5 g 5 g
11479913 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11354649
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13010.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96-97-9 | C7H5NO5 | 183.119 g/mol
5-Nitrosalicylic acid is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an important organic, pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-nitrosalicílico es una importante materia prima e intermediario utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se utiliza como un importante intermediario orgánico y farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua 1 g/1475 ml .
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-97-9
Fórmula molecular C7H5NO5
Peso molecular (g/mol) 183.119
Número MDL MFCD00007338
Clave InChI PPDRLQLKHRZIJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-5-nitrobenzoic acid, anilotic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-5-nitro, 5-nitro-2-hydroxybenzoic acid, unii-82l9g7fyz3, 2-hydroxy-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-salicylic acid, salicylic acid, 5-nitro, 5-nitro salicylic acid
PubChem CID 7318
ChEBI CHEBI:61281
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Nitrosalicylic acid
Punto de fusión 228°C to 236°C
Densidad 1.65
Cantidad 100 g
Beilstein 2213719
Índice Merck 14,6632
Información de solubilidad Soluble in water 1g/1475ml .
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.12
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Nitrosalicylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 5-Nitrosalicylic acid