Learn More
Ácido 5-nitrosalicílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
5-Nitrosalicylic acid is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an important organic, pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El ácido 5-nitrosalicílico es una importante materia prima e intermediario utilizada en síntesis orgánica, productos farmacéuticos, agroquímicos y colorantes. También se utiliza como un importante intermediario orgánico y farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua 1 g/1475 ml .
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener lejos de bases fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Nitrosalicylic acid |
| Punto de fusión | 228°C to 236°C |
| Densidad | 1.65 |
| Cantidad | 25 g |
| Beilstein | 2213719 |
| Índice Merck | 14,6632 |
| Información de solubilidad | Soluble in water 1g/1475ml . |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.12 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Safety and Handling
- 5-Nitrosalicylic acid
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-Nitrosalicylic acid