missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
5-(N,N-Hexamethylene)-amiloride, MedChemExpress Código de producto.: 16478077

5-(N,N-Hexamethylene)-amiloride, MedChemExpress

Código de producto. p-200098765
5 mg, 5 miligramos
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16478077

Marca: Medchem Express HY128067

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress 5-(N,N-Hexamethylene)-amiloride (Hexamethylene amiloride) derives from an amiloride and is a potent Na+/H+ exchanger inhibitor, which decreases the intracellular pH (pHi) and induces apoptosis in leukemic cells.

5-(N,N-Hexamethylene)-amiloride (Hexamethylene amiloride) is also an inhibitor of the HIV-1 Vpu virus ion channel and inhibits mouse hepatitis virus (MHV) replication and human coronavirus 229E (HCoV229E) replication in cultured L929 cells with EC50s of 3.91 μM and 1.34 μM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 5-(N,N-Hexamethylene)-amiloride
CAS 1428-95-1
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H18ClN7O
Cantidad 5 mg
Sinónimo Hexamethylene amiloride HMA
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (320.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=NC(Cl)=C(N2CCCCCC2)N=C1N)NC(N)=N
Peso molecular (g/mol) 311.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 311.77
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto
5-(N,N-Hexamethylene)-amiloride, MedChemExpress

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado