Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño de microesferas 4D en polvo
Calibre los contadores ópticos de partículas en suspensión en el aire para cumplir con la norma ISO 21501-4 mediante patrones de tamaño de microesferas Thermo Scientific™ serie 4D en polvo.
Marca: Thermo Scientific™ 4D-07
Descripción
Calibre los contadores ópticos de partículas (OPC) en suspensión en el aire para cumplir con la norma ISO 21501-4 mediante patrones de tamaño de microesferas Thermo Scientific™ serie 4D en polvo. Estos gránulos de referencia de microesferas resultan ideales para fabricantes de instrumentos, así como directores de aseguramiento y control de la calidad en la fabricación del sector farmacéutico, biotecnológico y electrónico. Además, poseen un factor de incertidumbre de calibración (el intervalo de valores en el que se encontrará el diámetro medio real) inferior o igual al 2,5 % del diámetro medio.
El diámetro es trazable al National Institute of Standards and Technology (NIST, Instituto estadounidense de normas y tecnología), mientras que el certificado de calibración y trazabilidad del producto ofrece la documentación necesaria para las auditorías y los programas normativos/de control de calidad.- Una incertidumbre de patrón de tamaño medio ≤2,5 % permite realizar una calibración de contadores de partículas de aire acorde con la norma ISO.
- Una uniformidad superior ofrece un punto de calibración exacto al definir la curva de calibración.
- El diámetro es trazable al NIST, que es un estándar estadounidense muy conocido
- El certificado de trazabilidad ofrece pruebas objetivas para el cumplimiento del control de calidad.
- Disponible en diámetros de 3 μm, 5 μm, 7 μm y 10 μm
- Envasado cómodo en frascos con punta de cuentagotas para una dispensación directa en cámara de muestreo
Especificaciones
Agente de trazabilidad de flujo | |
100 % de sólidos | |
1 g | |
Calibración del contador óptico de partículas en suspensión | |
Patrón de tamaño de partículas | |
7 μm |
Certificado de calibración y trazabilidad al NIST, MSDS | |
A menos que se indique lo contrario, guárdela a temperatura ambiente. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. | |
Blanco | |
Poliestireno-divinilbenceno (PS-DVB) | |
1,59 a 589 nm (25 °C) |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
256101 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | 4D-07 |
262178 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | 4D-07 |
257553 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | 4D-07 |
266839 | Certificado de análisis | 21/02/2025 | 4D-07 |
285269_1027 | Certificado de análisis | 15/10/2024 | 4D-07 |