Learn More
Estándar de turbidez sin relación de 4000 NTU, Reagecon
Suspensión de microesferas de polímero extremadamente precisas (± 1 %) con estabilidad de vida útil garantizada incluso después de abrir el frasco.
241.49€ - 364.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Instrumentos con relación |
---|---|
Exactitud | Precisión ±1 % NTU |
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11556593
|
Reagecon
CRSR-4000-100 |
Formato líquido en frasco de HDPE | 100 ml |
241.49€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11566593
|
Reagecon
CRSR-4000-500 |
Formato líquido en frasco de HDPE GL45 | 500 ml |
364.00€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 10-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Estándar de referencia de turbidez, material de referencia de turbidez.
- Diseñado y formulado para superar los problemas de seguridad, precisión y estabilidad adversos experimentados con otros estándares de turbidez, principalmente estándares basados en formacina.
- contenedores
- Trazable al NIST
- No tóxico, no cancerígeno
- Muy preciso
- Estable
- Aprobado por la EPA
Especificaciones
Instrumentos con relación | |
Precisión ±1 % NTU |