Descripción
- Estándar de referencia de turbidez, material de referencia de turbidez.
- Diseñado y formulado para superar los problemas de seguridad, precisión y estabilidad adversos experimentados con otros estándares de turbidez, principalmente estándares basados en formacina.
- contenedores
- Trazable al NIST
- No tóxico, no cancerígeno
- Muy preciso
- Estable
- Aprobado por la EPA
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos con relación |
| Descripción | Formato líquido en frasco de HDPE GL45 |
| Exactitud | Precisión ± 1 % NTU |
| Turbidez | 4000 NTU ± 1 % |
| Volumen (métrico) | 500 ml |