Learn More
Estándar de turbidez sin relación de 4000 NTU, Reagecon
BIOPHARMA
Código de producto. 11556593 Tienda Reagecon Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 ml
500 ml
Tamaño de la unidad:
100 ML
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11556593 100 ml 100 ML
11566593 500 ml 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11556593 Proveedor Reagecon N.º de proveedor CRSR4000100
 Artículo restringido
En stock
Suspensión de microesferas de polímero extremadamente precisas (±1 %) con estabilidad de vida útil garantizada incluso después de abrir el frasco.
  • Estándar de referencia de turbidez, material de referencia de turbidez.
  • Diseñado y formulado para superar los problemas de seguridad, precisión y estabilidad adversos experimentados con otros estándares de turbidez, principalmente estándares basados en formacina.
  • contenedores
  • Trazable al NIST
  • No tóxico, no cancerígeno
  • Muy preciso
  • Estable
  • Aprobado por la EPA
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Instrumentos con relación
Descripción Formato líquido en frasco de HDPE
Exactitud Precisión ± 1 % NTU
Turbidez 4000 NTU ±1 %
Volumen (métrico) 100 ml