Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante de 4 x 180 ml
Integre el rotor basculante Thermo Scientific™ de 4 x 180 ml con rotores y adaptadores Sorvall™ Stratos ™.
Marca: Thermo Scientific™ 75003047
Descripción
Integre el rotor basculante Thermo Scientific™ de 4 x 180 ml con rotores y adaptadores Sorvall™ Stratos ™.
- Capacidad: 4 × 180 ml (0,72 l)
- Para 120 V: velocidad/RCF máx: 4500 rpm/3940 × g
- Para 208 V: velocidad/RCF máx: 5000 rpm/4863 × g
Especificaciones
Rotor basculante 4 x 180 ml | |
4 x 180 mL | |
4500 rpm (5000 rpm 208 V) | |
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Stratos y Stratos Biofuge |
Rotor basculante | |
3940 x g (4863 x g con 208 V) | |
17,4 mm |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31