Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante 4 x 100 ml
Combine el rotor basculante Thermo Scientific™ 4 x 100 ml con una tapa antiaerosoles opcional para una protección extra.
Marca: Thermo Scientific™ 75007591
Descripción
Combine el rotor basculante Thermo Scientific™ 4 x 100 ml con una tapa antiaerosoles opcional para una protección extra.
Especificaciones- La capacidad es flexible con los adaptadores: De 1,5 a 100 ml
- Capacidad: 4 × 100 ml
- Velocidad/FCR máximas: 4000 rpm/2590 x g
Información para pedidos:
Solicite los cestillos redondos (75007555), los adaptadores de tubos y el tapón antiaerosol por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante del servicio.
Compatible con:
Thermo Scientific™ Primo™/Primo R
Especificaciones
Rotor basculante 4 x 100 ml | |
4 x 100 mL | |
4.000 rpm | |
100 mm | |
Centrífugas Thermo Scientific Sorvall Primo y Primo | |
Sí |
Rotor basculante | |
2.590 x g | |
14,5 cm | |
44 mm | |
Biocontención certificada por CAMR, HPA, Porton Down, Reino Unido. |
Promociones
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31