Learn More
Diba Omnifit™ Válvula de 4 vías
Rotary Valves with Omnifit Cap System features a PTFE body and PCTFE rotor that offers excellent chemical resistance.
Marca:  Diba Omnifit™ 21939-20
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15893035
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Pressure rated up to 50 psi (3.4 bar).
  • Rotary valves have a 1.5 mm bore and accept tubing sizes between 1 and 4 mm OD.
  • Select from various configurations to suit your application.
Especificaciones
Especificaciones
4 Way Valve 90°
1.5 mm
1 to 4 mm
Omnifit Cap System or 1/4 in.-28 UNF(F)
4 puertos
0.06 in.
0.04 in. to 0.16 in.
50 psi, 3.4 bar
Válvula de 4 vías de 90°
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Diba Omnifit™ Válvula de 4 vías > Tipo de producto: Válvula con 4 vía a 90°