Learn More
4-Metilciclohexanol, 99 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10296020
4-Metilciclohexanol, 99 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10296020 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
1 kg, Frasco de vidrio, 1 Kg
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
Código de producto. 10296020
Marca: Thermo Scientific Acros 166900010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 589-91-3 | C7H14O | 114.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 589-91-3
Fórmula molecular C7H14O
Peso molecular (g/mol) 114.19
Número MDL MFCD00001449,MFCD00064171,MFCD00064170
Clave InChI MQWCXKGKQLNYQG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylcyclohexanol, trans-4-methylcyclohexanol, cis-4-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl, 1-methyl-4-cyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, trans, methyl cyclohexanol, p-methylcyclohexanol, cyclohexanol, 4-methyl-, cis, trans 4-methyl cyclohexanol
PubChem CID 11524
Nombre IUPAC 4-metilciclohexano-1-ol
SMILES CC1CCC(O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methylcyclohexanol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -41.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 171.0°C to 173.0°C
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H10OH
Índice de refracción 1.4570 to 1.4590
Cantidad 1 kg
Beilstein 06, 14
Gravedad específica 0.92
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de loteA0471181 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/05/2025 Código de producto166902500,166900050,166900010
Número de loteA0460360 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/02/2024 Código de producto166902500,166900050,166900010
Número de loteA0455742 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha25/08/2023 Código de producto166902500,166900050,166900010
Número de loteA0452803 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha04/05/2023 Código de producto166902500,166900010
Número de loteA0451938 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha02/05/2023 Código de producto166902500,166900010
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Methylcyclohexanol, mixture of cis and trans
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RUO – Research Use Only
Título del producto
4-Metilciclohexanol, 99 %, mezcla de cis y trans, Thermo Scientific Chemicals >