Learn More
Ácido 4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10596993
Ácido 4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10596993
1 g, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Código de producto. 10596993
Marca: Thermo Scientific Maybridge SPB03749DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 33763-20-1
Fórmula molecular C11H8NO2S
Peso molecular (g/mol) 218.25
Número MDL MFCD00141955
Clave InChI CRSMRBYEBHOYRM-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 4-methyl-2-phenylthiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-thiazole-5-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-5-thiazolecarboxylic acid, 2-phenyl-4-methylthiazole-5-carboxylic acid, maybridge1_008941, 5-thiazolecarboxylicacid, 4-methyl-2-phenyl, 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-carboxylic acid
PubChem CID 720957
Nombre IUPAC ácido 4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-carboxílico
SMILES CC1=C(SC(=N1)C1=CC=CC=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.26
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico
Título del producto
Ácido 4-metil-2-fenil-1,3-tiazol-5-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™ >