missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
4-n-Propilciclohexanocarboxilato de 4-metoxifenilo, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 15451906

4-n-Propilciclohexanocarboxilato de 4-metoxifenilo, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. p-7036722
1 g, 1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15451906

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H55062.03

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 67589-38-2
Fórmula molecular C17H24O3
Peso molecular (g/mol) 276.376
Número MDL MFCD11053431
Clave InChI YOMOGIXKVWWEHG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxyphenyl 4-propylcyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4-propyl-, 4-methoxyphenyl ester, trans, 4-methoxyphenyl 4-propylcyclohexane-1-carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4-propyl-, 4-methoxyphenyl ester, 4-methoxyphenyl trans-4-propylcyclohexanecarboxylate, trans-4-propyl-cyclohexanecarboxylic acid 4-methoxy-phenyl ester, 4-methoxyphenyl 4-n-propylcyclohexanecarboxylate, 4-methoxyphenyl 4-propylcyclohexanecarboxylate #, trans-4-methoxyphenyl 4-propylcyclohexanecarboxylate, 4-methoxyphenyl 1s,4r-4-propylcyclohexane-1-carboxylateMostrar másMostrar menos
PubChem CID 106715
Nombre IUPAC 4-propilciclohexano-1-carboxilato de (4-metoxifenilo)
SMILES CCCC1CCC(CC1)C(=O)OC2=CC=C(C=C2)OC

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-Methoxyphenyl 4-n-propylcyclohexanecarboxylate
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.38
Porcentaje de pureza 97%

Certificados

Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.

1 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteAH210501 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Catalog Number
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
4-n-Propilciclohexanocarboxilato de 4-metoxifenilo, 97 %, Thermo Scientific™ >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado