Learn More
Applied Biosystems™ 3130/3100-Avant Genetic Analyzer 4-Capillary Array, 80 cm
Se usa para secuenciación y análisis de fragmentos. El uso por matriz es de 100 ciclos.
Marca: Applied Biosystems™ 4333465
Descripción
Esta es una matriz de 4 capilares (sin revestimiento interno) para el analizador genético Avant™ 3130 y 3100.Información de órdenes
Cada uno
Especificaciones
1 array | |
80 cm | |
Temperatura ambiente | |
Analizador genético 3100-Avant, analizador genético 3130 |
Store the array at ambient temperature. For details about storing the capillary array on and off the instrument, please refer to your genetic analyser's maintenance, troubleshooting and reference guide. We guarantee the performance of the 3130 Capillary arrays up to 100 runs and within 1 year of purchase. |
|
Avant™ | |
170 min | |
Secuenciación, análisis de fragmentos |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
84DA63 | Certificado de análisis | 14/04/2017 | 4333465 |
Solo para uso en investigación