Learn More
4-Benciloxi-2,6-dimetoxibenzaldehído, soportado por polímeros, 1-1,5 mmol/g en resina de Merrifield Código de producto.: 11339695
4-Benciloxi-2,6-dimetoxibenzaldehído, soportado por polímeros, 1-1,5 mmol/g en resina de Merrifield
Código de producto. 11339695
1 g, 1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11339695
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19754.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 679428-14-9
Fórmula molecular C16H16O4
Peso molecular (g/mol) 272.30
Número MDL MFCD02683435
Clave InChI YHMXRPWCVSRREV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzyloxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde, 4-benzyloxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde, polymer-supported, 1.0-1.5 mmol/g on merrifield resin, fdmp resin, syringaldehyde, polymer-bound, stratospheres pl-fdmp resin, 2,6-dimethoxy-4-phenylmethoxy-benzaldehyde, 4-formyl-3,5-dimethoxyphenoxymethyl polystyrene, benzaldehyde, 2,6-dimethoxy-4-phenylmethoxy, 4-hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde, polymer-boundMostrar másMostrar menos
PubChem CID 4607337
Nombre IUPAC 2,6-dimetoxi-4-fenilmetoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC(OCC2=CC=CC=C2)=CC(OC)=C1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Benzyloxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde
Nombre de nota polymer-supported, 1.0 to 1.5mmol/g on Merrifield resin
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air Sensitive
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
2 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Código de producto
Número de lote10162600 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/12/2021 Código de producto
Número de lote10177267 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/12/2021 Código de producto
Título del producto
4-Benciloxi-2,6-dimetoxibenzaldehído, soportado por polímeros, 1-1,5 mmol/g en resina de Merrifield >