Learn More
4-(4-metoxifenoxi)piperidina, 99 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 4-(4-Methoxyphenoxy)piperidine |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.27 |
Porcentaje de pureza | 99% |
Título del producto
4-(4-metoxifenoxi)piperidina, 99 %, Thermo Scientific™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido