missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Hidrato de cloruro de 4-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-il)-4-metilmorfolinio, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15435115

Hidrato de cloruro de 4-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-il)-4-metilmorfolinio, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. p-7028918
1 g, 1 g
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112

Código de producto. 15435115

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26333.03

3 por 2
Usar código promocional 24112 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112

CAS: 3945-69-5 | C10H17ClN4O3 | 276.72 g/mol

4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate is used as a pharmaceutical intermediate. It is used as a reagent for activating carboxylic acids in solution and solid phase peptide synthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El hidrato de cloruro de 4-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-il)-4-metilmorfolinio se utiliza como intermedio farmacéutico. Se usa como reactivo para activar ácidos carboxílicos en la síntesis de péptidos de fase sólida y en solución.

Solubilidad
Soluble en agua y metanol.

Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes y bases. Almacenar en gas inerte seco. Es sensible al aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 3945-69-5
Fórmula molecular C10H17ClN4O3
Peso molecular (g/mol) 276.72
Número MDL MFCD03613550
Clave InChI BMTZEAOGFDXDAD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo dmtmm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methylmorpholinium chloride, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methyl morpholinium chloride, dmt-mm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazine-2-yl-4-methyl morpholinium chloride, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl-4-methylmorpholin-4-ium chloride, kunishima coupling reagent, mmtm, 4-4,6-dimethoxy-1,3,5 triazin-2-yl-4-methyl-morpholin-4-ium chloride
PubChem CID 2734059
Nombre IUPAC 4-(4,6-dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholin-4-ium chloride
SMILES [Cl-].COC1=NC(=NC(OC)=N1)[N+]1(C)CCOCC1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate
Punto de fusión 110°C to 114°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Beilstein 8026872
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.72 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥97%

Certificados

Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.

5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10252325 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/09/2024 Catalog NumberH26333.03,H26333.06
Número de lote10249593 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/03/2024 Catalog NumberH26333.03,H26333.06
Número de lote10225015 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/12/2023 Catalog NumberH26333.03,H26333.06
Número de lote10248225 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha05/10/2023 Catalog NumberH26333.03,H26333.06
Número de lote10244779 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/11/2022 Catalog NumberH26333.03,H26333.06
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)-4-methylmorpholinium chloride hydrate

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Hidrato de cloruro de 4-(4,6-dimetoxi-1,3,5-triazin-2-il)-4-metilmorfolinio, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado