Learn More
Memmert™ Interfaz de bucle de corriente de 4-20 mA para UN750
Salida de temperatura para la supervisión externa de temperatura.
Marca:  Memmert™ UN750V6
Código de producto. 17510466
  • 451.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 14-07-2025
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Temperatura de un sensor Pt100 colocado de forma flexible en la cámara para la supervisión externa de temperatura (máx. 1 SingleDISPLAY, máx. 3 TwinDISPLAY)
Especificaciones
Especificaciones
Estufa UN750
Interfaz de bucle de corriente
4 - 20 mA
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Memmert™ Interfaz de bucle de corriente de 4-20 mA para UN750 > Para su uso con: UN750