Learn More
Memmert™ Interfaz de bucle de corriente de 4 a 20 mA para UN30, valor real
Salida de temperatura para la supervisión externa de temperatura.
Marca: Memmert™ UN30V3
220.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Valor real del controlador de temperatura
Especificaciones
Estufa UN30 | |
Interfaz de bucle de corriente | |
4 - 20 mA |
Título del producto
Memmert™ Interfaz de bucle de corriente de 4 a 20 mA para UN30, valor real > Para su uso con: UN30
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido