Learn More
Memmert™ Interfaz de bucle de corriente de 4 a 20 mA para UF160, valor real
Salida de temperatura para la supervisión externa de temperatura.
Marca:  Memmert™ UF160V3
220.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Código de producto. 17569105
  • 226.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 19-09-2025
Descripción
  • Valor real del controlador de temperatura
Especificaciones
Especificaciones
Estufa UF160
Interfaz de bucle de corriente
4 - 20 mA
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Memmert™ Interfaz de bucle de corriente de 4 a 20 mA para UF160, valor real > Para su uso con: UF160