Learn More
Memmert™ Controlador de O2 de interfaz de bucle de corriente de 4-20 mA
Interfaz de bucle de corriente de 4-20 mA para control de O2 opcional
Marca: Memmert™ ICO105V1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Requiere la opción T6
- 0 a 25 % de O2 = 4 - 20 mA
Especificaciones
Requiere la opción T6 | |
ICO105 |
Título del producto
Memmert™ Controlador de O2 de interfaz de bucle de corriente de 4-20 mA > ICO105
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido