Learn More
Memmert™ Interfaz de bucle de corriente de 4 - 20 mA
Controlador de temperatura de interfaz de bucle de corriente de 4-20 mA
Marca:  Memmert™ HPP750ecoV3
220.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17129894
  • 242.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 22-10-2025
Descripción
  • Controlador de temperatura
  • Valor real; -10 a +80 °C = 4 -20 mA
Especificaciones
Especificaciones
HPP750eco
Controlador de temperatura
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Memmert™ Interfaz de bucle de corriente de 4 - 20 mA > HPP750eco