Learn More
4-[2-(4,4,5,5-Tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-4-(trifluorometil)fenil]morfolina, 97 %, Thermo Scientific™ Código de producto.: 10396324
4-[2-(4,4,5,5-Tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-4-(trifluorometil)fenil]morfolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10396324
1 g, Frasco de vidrio ámbar, 1 g
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. 10396324
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC57839DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 906352-77-0
Fórmula molecular C17H23BF3NO3
Peso molecular (g/mol) 357.18
Número MDL MFCD09064984
Clave InChI FGPWVOFEKZVCDA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, 4-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-4-trifluoromethyl phenyl morpholine, 2-morpholino-5-trifluoromethylphenylboronic acid pinacol ester, 2-morpholin-4-yl-5-trifluoromethyl benzeneboronic acid,pinacol ester
PubChem CID 24229575
Nombre IUPAC 4-[2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-4-(trifluorometil)fenil]morfolina
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(C=CC(=C1)C(F)(F)F)N1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-[2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4-(trifluoromethyl)phenyl]morpholine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.18
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
4-[2-(4,4,5,5-Tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-4-(trifluorometil)fenil]morfolina, 97 %, Thermo Scientific™ >